Learn More
3M™ SecureFit™ SF600 Serie Schutzbrille
12.10 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei, Kratzfest
Kratzfest
Linsenfärbung:
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
E/A-Spiegel
Grau
Schweißerbrille 1.7
Schweißerbrille 3.0
Schweißerbrille 5.0
Objektivtyp:
Polarisiert
Beschreibung
- Gläser der optischen Klasse 1, geeignet für den Langzeitgebrauch
- Hoher Schutz und ein gutes Sichtfeld durch zwei Gläser in halbrandlosem Design
- Schutz vor ultravioletter (UV-)Strahlung gemäß den europäischen Normen
- Gewicht: 27 g
- 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie für sicheren und komfortablen Sitz
- Weiche Nasenpolster für hohen Tragekomfort
- Hervorragende Scotchgard™ Antibeschlagbeschichtung nach K und N auf den klaren, grauen und braunen Standardgläsern
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Rahmenfarbe | Grau |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Polycarbonat |
UV-Schutz | Ja |