Learn More
3M™ SecureFit Schutzbrille mit Antifog-Beschichtung
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
+1.5 Dioptrien
+2.0 Dioptrien
+2.5 Dioptrien
Beschreibung
Der Augenschutz ist wichtig, um Ihre Augen zu schützen und ein gesundes Sehvermögen zu erhalten. Nach Angaben des Bureau of Labour Statistics trugen fast drei von fünf Arbeitern, die Augenverletzungen erlitten hatten, zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Augenschutz. Das Tragen der richtigen Schutzbrille für die Aufgabe und für die individuellen Bedürfnisse des Arbeitnehmers ist wichtig
- Passt die Bügel natürlich an individuelle Kopfgrößen an, um eine individuelle Anpassung an jede Person zu ermöglichen
- Die selbstanpassende Funktion ist durch die firmeneigene Pressure Diffusion Temple Technology von 3M möglich, ein neues Design ohne bewegliche Teile und ohne Einstellmöglichkeiten
- Entwickelt, um Druck über den Ohren zu diffundieren
- Gläser passen sich automatisch den Kopf- und Gesichtsmerkmalen des Trägers an
- Die klare, zum Beschlagschutz Antifog-beschichtete Polycarbonat-Linse absorbiert UV-Licht zu 99,9 % und verfügt über einen Lesediopter, der Personen hilft, die Schwierigkeiten beim Lesen kleiner Buchstaben haben oder filigrane Detailarbeiten erledigen müssen.
- Erfüllt die Anforderungen von CSA Z94.3-2007 und ANSI Z87.1-2010.
- Wiegt weniger als 1 Unze
- Langlebig
- Eng anliegende Passform, welche die Brille sicher an ihrem Platz hält, während der Träger nach oben und unten oder von einer Seite zur anderen schaut. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, die Brille aufgrund der Kopfbewegung häufig neu zu positionieren.
- Flexibel
- Bequeme und persönliche Passform
- Helfen Sie, die Kosten für die Bestückung mehrerer Rahmengrößen am Arbeitsplatz zu vermeiden, um unterschiedliche Personen zu versorgen
- Die Antifog-Beschichtung der Gläser trägt dazu bei, die Gefahr des Beschlagens in heißen und feuchten Umgebungen zu verringern, die Sicht zu erhalten und die Notwendigkeit zu reduzieren, die Gläser zu entfernen, um Feuchtigkeit von den Gläsern abzuwischen
- Stoßfeste Polycarbonat-Linsen absorbieren UVA- und UVB-Strahlen bis zu 380 nm zu 99,9 %.
- Erfüllt die Anforderungen von CSA Z94.3-2007 und ANSI Z87.1-2010
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Beschreibung | 3M SF420AF |
Rahmenfarbe | Schwarz, Grün |
Vergrößerungsleistung | +2.0 Dioptrien |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Größe | Universal |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
3M SecureFit 400 series eye protection
-
3M SecureFit protective eyewear
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ SecureFit Schutzbrille mit Antifog-Beschichtung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur