Learn More
3M™ SecureFit™ 400X Schutzbrillen
Click to view available options
Rahmenfarbe:
Blau, grau
Gelb, schwarz
Grün, Schwarz
Grün, transparent
Schwarz
Linsenfärbung:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Grau
Hellgrau, Innen/Außen
Orange, Spiegel
Vermillion
Beschreibung
- Schutzbrille mit 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie für mehr Komfort
- Das umlaufende Design verbessert die Passform und verhindert ein Verrutschen
- Gepolsterte Berührungspunkte am Bügel für erhöhten Tragekomfort über den Ohren
- Weicher Nasenbügel für eine bequemere Passform
- Konturierter Brauenschutz bietet zusätzlichen Schutz vor fliegenden Partikeln
- Die fortschrittlichen Antifog- und Anti-Kratz-Eigenschaften erfüllen die K&N-Kennzeichnungsanforderungen laut EN166
- Kennzeichnung des Gestells: Serie SF400, 3M EN166 FT
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Augenschutz |
Rahmenfarbe | Grün, transparent |
Art des Seitenschilds | Druckdiffusionsbügel-Technologie |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Kunststoff |
UV-Schutz | UV400. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ SecureFit™ 400X Schutzbrillen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur