Learn More
3M™ Secure Click™ Mehrweg-Atemschutzvollmaske
Die 3M™ Secure Click™ Wiederverwendbare Atemschutz-Vollmaske der Serie FF-800 bietet in Verbindung mit den entsprechenden 3M™ Secure Click™ Filtern Schutz gegen Partikel und/oder eine Vielzahl von Gasen und Dämpfen.
445.00 €
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17976640
|
3M™
7100262627 |
Klein |
445.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17956640
|
3M™
7100262628 |
Medium |
445.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17966640
|
3M™
7100262626 |
Groß |
445.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Die 3M™ Secure Click™ Wiederverwendbare Atemschutz-Vollmaske der Serie FF-800 bietet in Verbindung mit den entsprechenden 3M™ Secure Click™ Filtern Schutz gegen Schadstoffe in der Luft. Diese Maske verfügt über spannende Funktionen und ist die neue Generation von 3M in Sachen Komfort, leichteres Atmen und Einfachheit:
- Sprechen: Sprechmembran für eine erleichterte Kommunikation.
- Hören: Schneller und einfacher Anschluss der Filter. Einfach die Anschlussteile ineinander setzen und hörbar einrasten. Der 3M™ Secure Click™ Anschluss liefert dem Träger auch Gewissheit, dass Filter richtig eingesetzt sind.
- Fühlen: Erleben Sie die Atmungsaktivität und einen höheren Komfort des weltweit ersten Quad-Flow Gas- und Dampffilters.
- Prüfen: Mehr Vertrauen in den sicheren Dichtsitz der Maske schafft die einfache One-Touch Dichtsitzkurzprüfung der Maske.
- Die empfohlenen Anwendungen umfassen u. a. Montage, Reinigung von Chemikalien, chemische Industrie, Abschlagen, Meißeln, Hochofenbetrieb, Abtragen, maschinelle Bearbeitung, Mauerbau, Lackierarbeiten, Guss, Schleifen und Sägen. Branchen, in denen diese Maske angewendet werden kann, umfassen u. a. Schwerindustrie, Öl- und Gasförderung, Spezialchemie, Bergbau, Transportwesen, Landwirtschaft, Pharmaindustrie und Primärmetalle.
Spezifikation
Black | |
Secure Click™ Filters |