Learn More
3M™ Secure Click™ wiederverwendbare Halb-Atemschutzmaske
Die 3M™ Secure Click™ wiederverwendbare Halb-Atemschutzmaske ist mit intelligenten und intuitiven Funktionen entwickelt, die sie einfach und zuverlässig machen.
Marke: 3M™ 7100172003
33.25 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mehr Atmungsaktivität und Komfort durch das weltweit erste Quadflow-Kassettensystem
- Die Überprüfung der Druckknöpfe trägt zur Sicherheit bei, dass das Atemschutzgerät ordnungsgemäß mit dem Gesicht abgedichtet ist
- Die Sprechmembran ist so konzipiert, dass sie während der Arbeit eine einfachere Kommunikation ermöglicht
- Die neue Secure Click™ Verbindung gewährleistet, dass Filter und Kassetten ordnungsgemäß eingesetzt werden
- Die flache Halbmaske bietet ein breites Sichtfeld und Kompatibilität mit bestimmten Schweiß- und Schleifschilden
Spezifikation
AS/NZS 1716:2012 | |
Dunkelgrau | |
Atemschutz-Halbmaske | |
Without Speaking Diaphragm | |
10/Karton |
Sicheres Click™ | |
Silikon, Nylon | |
M | |
HF-802 |