Learn More
Sartorius™ Secura™ Präzisionswaage
Verfügt über integrierte Schutzsysteme für eine lückenlose Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Marke:  Sartorius™ SECURA6102-1CEU
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15430573
  • 5210.00 € / 1 Einheit
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Integrierte Schutzsysteme zur Minimierung des Risikos falscher Ergebnisse
  • Alarmbenachrichtigungen in Echtzeit und interaktive Benutzerführung bei der Nivellierung, um ungenaue Ergebnisse durch eine nicht nivellierte Waage zu verhindern
  • SQmin für die automatische Erkennung und aktive Überwachung, um innerhalb des akzeptablen USP-Betriebsbereichs zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten
  • Vollautomatische interne Justierfunktion, isoCAL, damit immer eine hohe Genauigkeit gewährleistet ist
  • Cal Audit Trail bietet eine einfache, rückverfolgbare Dokumentation aller Kalibrier- und Einstellungsdaten
  • Sichere und klare Dokumentation nach Proben- und Chargenkennungen für eine lückenlose Nachverfolgung von Wägedaten
  • GLP-|GMP-konforme Ausdrucke
  • Standardmäßige Kennwortsicherheitsfunktionen zum Schutz vor Manipulation und unbefugtem Zugriff
  • Integrierte PC-Direktfunktion und Plug-and-Work-Konnektivität für Sartorius Drucker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PC-direkte Datenübertragung, Plug and Play zum Sartorius Drucker
Farb-Touchscreen
Universal-Netzadapter, Einbauschutzhülle, Anwendungshandbuch, Staubschutzhülle für Analysenwaagen und Windschutzring für 0,1mg-Waagen
20 mg
10 mg
Präzisionswaage
180 mm
100/240 V 50/60 Hz
6100 g
10 mg
Echtzeit-Niveauunterstützung
6102
1 s
360 x 218 x 94 mm
Probe: 8,2 g