Learn More
Invitrogen™ Second Strand cDNA Synthesis Kit
Artikelnummer. 17173249
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
200 Reaktionen
50 Reaktionen
Packungsgröße:
200 Reaktionen
50 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17173249
Marke: Invitrogen™ A48571
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Invitrogen™ Second Strand cDNA Synthesis Kit is design to produce double-stranded cDNA using first strand reaction without the need for intermediate organic extraction or ethanol precipitation steps. This convenient single-tube format speeds up the synthesis procedure and maximizes cDNA recovery. The kit contains premixed components to reduce the number of pipetting steps necessary to complete the procedure.
Das InvitrogenTM Zweitstrang-cDNA-Synthesekit wurde entwickelt, um doppelsträngige cDNA aus der Erststrang-Reaktion zu erzeugen, ohne dass Zwischenschritte bei der organischen Extraktion oder der Äthanolausfällung durchgeführt werden müssen.Dieses praktische Ein-Röhrchen-Format beschleunigt das Syntheseverfahren und maximiert die cDNA-Rückgewinnung.Das Kit enthält vorgemischte Komponenten, damit das Verfahren mit weniger Pipettierschritten durchgeführt werden kann.
Merkmale des Zweitstrang-cDNA-Synthesekit:
  • Effiziente Synthese von doppelsträngiger cDNA in voller Länge
  • Schnell—Abschluss des Verfahrens in 1 Stunde
  • Praktisch—vorgemischte Komponenten
  • Vollständig—enthält Rest-RNA-Abbaureagenzien
Anwendungen
  • Synthese von doppelsträngiger Volllängen-cDNA mit stumpfem Ende für die Klonierung
  • Aufbau einer Bibliothek für doppelsträngige cDNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inhalt und Lagerung Inhalt:
• Zweitstrang-Enzymgemisch, 4 x 1 ml
• 5X Zweitstrangreaktionsgemisch, 4 x 250 µl
• 0,5 M EDTA, pH 8,0, 4 x 1 ml
• RNase I, 10 U/µl, 4 x 500 µl
• Wasser, Nuklease-frei, 12 x 1,25 ml
Lagerung: -15 bis -25 °C
Format 200 Reaktionen
Produkttyp cDNA-Synthese-Kit
Menge 200 reactions
Zur Verwendung mit (Anwendung) Klonierung
Endprodukttyp Doppelsträngige cDNA
Anzahl Reaktionen 200 Reaktionen
Reaktionsformat Separate Komponenten
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.