Learn More
Invitrogen™ Second Strand cDNA Synthesis Kit
Invitrogen™ Second Strand cDNA Synthesis Kit is design to produce double-stranded cDNA using first strand reaction without the need for intermediate organic extraction or ethanol precipitation steps. This convenient single-tube format speeds up the synthesis procedure and maximizes cDNA recovery. The kit contains premixed components to reduce the number of pipetting steps necessary to complete the procedure.
Marke: Invitrogen™ A48570
Beschreibung
Das InvitrogenTM Zweitstrang-cDNA-Synthesekit wurde entwickelt, um doppelsträngige cDNA aus der Erststrang-Reaktion zu erzeugen, ohne dass Zwischenschritte bei der organischen Extraktion oder der Äthanolausfällung durchgeführt werden müssen.Dieses praktische Ein-Röhrchen-Format beschleunigt das Syntheseverfahren und maximiert die cDNA-Rückgewinnung.Das Kit enthält vorgemischte Komponenten, damit das Verfahren mit weniger Pipettierschritten durchgeführt werden kann.
Merkmale des Zweitstrang-cDNA-Synthesekit:
- Effiziente Synthese von doppelsträngiger cDNA in voller Länge
- Schnell—Abschluss des Verfahrens in 1 Stunde
- Praktisch—vorgemischte Komponenten
- Vollständig—enthält Rest-RNA-Abbaureagenzien
Anwendungen
- Synthese von doppelsträngiger Volllängen-cDNA mit stumpfem Ende für die Klonierung
- Aufbau einer Bibliothek für doppelsträngige cDNA
Spezifikation
Inhalt: • Zweitstrang Enzymgemisch, 1 ml • 5x Zweitstrang-Reaktionsgemisch, 250 µl • 0,5 M EDTA, pH 8,0, 1 ml • RNase I, 10 U/µl, 500 µl • Wasser, Nuklease-frei, 3 x 1,25 ml Lagerung: -15 bis -25 °C |
|
cDNA-Synthese-Kit | |
Klonierung | |
50 Reaktionen |
50 Reaktionen | |
50 reaction | |
Doppelsträngige cDNA | |
Separate Komponenten |