Learn More
Sec-Butyllithium, 1.3 M Lösg..in Cyclohexan/Hexan (92/8), AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10325942
Sec-Butyllithium, 1.3 M Lösg..in Cyclohexan/Hexan (92/8), AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10325942
100 mL, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10325942
Marke: Thermo Scientific Acros 187541000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 598-30-1, 110-82-7, 110-54-3
Summenformel C4H9Li
Molekulargewicht (g/mol) 64.06
MDL-Nummer MFCD00009323
InChI-Schlüssel VATDYQWILMGLEW-UHFFFAOYNA-N
Synonym sec-butyllithium, s-buli, s-butyllithium, s-butyl lithium, unii-5yv3gii1tb, lithium, 1-methylpropyl, 5yv3gii1tb, secbutyllithium, b-butyllithium, sec-butyllitium
PubChem CID 102446
IUPAC-Name (Butan-2-yl)Lithium
SMILES [Li]C(C)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material sec-Butyllithium
Farbe Farblos
Namenshinweis 1.3M Solution in Cyclohexane/hexane (92/8)
Strukturformel C2H5CH(CH3)Li
Fieser 09,87; 10,75; 12,97; 16,56
Dichte 0.7500g/mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts (forming lioh and butane).
Formelmasse 64.06
Reinheit (%) 10.5 to 12.5% (as BuLi) (Active base)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 0.75
Menge 100 mL
Flammpunkt −17°C
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467157 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2024 Catalog Number187540090,187541000,187548000
ChargennummerA0455961 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2024 Catalog Number187540090,187541000,187548000
ChargennummerA0448866 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2024 Catalog Number187540090,187541000,187548000
ChargennummerA0452515 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2024 Catalog Number187541000,187548000
ChargennummerA0394983 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number187540090,187541000,187548000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • sec-Butyllithium, 1.3M solution in cyclohexane/hexane (92/8)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Pyrophorer Feststoff Kategorie 1
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P222-Kontakt mit Luft nicht zulassen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hexane, Lithium, (1-methylpropyl), Cyclohexane
Name des Produkts
Sec-Butyllithium, 1.3 M Lösg..in Cyclohexan/Hexan (92/8), AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >