Learn More
Sec-Butyllithium, 1.3 M Lösg..in Cyclohexan/Hexan (92/8), AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
59.19 € - 206.03 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 598-30-1, 110-82-7, 110-54-3 |
---|---|
Summenformel | C4H9Li |
Molekulargewicht (g/mol) | 64.06 |
MDL-Nummer | MFCD00009323 |
InChI-Schlüssel | VATDYQWILMGLEW-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | sec-butyllithium, s-buli, s-butyllithium, s-butyl lithium, unii-5yv3gii1tb, lithium, 1-methylpropyl, 5yv3gii1tb, secbutyllithium, b-butyllithium, sec-butyllitium |
PubChem CID | 102446 |
IUPAC-Name | (Butan-2-yl)Lithium |
SMILES | [Li]C(C)CC |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10325942
|
Thermo Scientific Acros
187541000 |
100 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
59.19 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10568513
|
Thermo Scientific Acros
187548000 |
800 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
206.03 €
800 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
598-30-1, 110-82-7, 110-54-3 | |
64.06 | |
VATDYQWILMGLEW-UHFFFAOYNA-N | |
102446 | |
[Li]C(C)CC |
C4H9Li | |
MFCD00009323 | |
sec-butyllithium, s-buli, s-butyllithium, s-butyl lithium, unii-5yv3gii1tb, lithium, 1-methylpropyl, 5yv3gii1tb, secbutyllithium, b-butyllithium, sec-butyllitium | |
(Butan-2-yl)Lithium |
Spezifikation
sec-Butyllithium | |
1.3M Solution in Cyclohexane/hexane (92/8) | |
C4H9Li | |
MFCD00009323 | |
0.7500g/mL | |
Solubility in water: reacts (forming lioh and butane). | |
[Li]C(C)CC | |
64.06 | |
64.06 | |
0.75 | |
Flüssig |
Farblos | |
598-30-1, 110-82-7, 110-54-3 | |
C2H5CH(CH3)Li | |
09,87; 10,75; 12,97; 16,56 | |
sec-butyllithium, s-buli, s-butyllithium, s-butyl lithium, unii-5yv3gii1tb, lithium, 1-methylpropyl, 5yv3gii1tb, secbutyllithium, b-butyllithium, sec-butyllitium | |
VATDYQWILMGLEW-UHFFFAOYNA-N | |
(Butan-2-yl)Lithium | |
102446 | |
10.5 to 12.5% (as BuLi) (Active base) | |
−17°C |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Kann beim Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann bei längerer oder wiederholter Exposition bei Einatmen zu Organschäden führen. Leicht entzündliche Flüssigkeiten oder Dämpfe. In Berührung mit Wasser entstehen brennbare Gase, die sich spontan entzünden können. Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst. Reagiert heftig mit Wasser.
GHS-P-Hinweis Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. - Rauchen verboten. Kontakt mit Luft nicht zulassen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 209-927-7
missing translation for 'tsca' : TSCA
- sec-Butyllithium, 1.3M solution in cyclohexane/hexane (92/8)
Mention d'avertissement
- Gefahr
Catégorie de danger
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Pyrophorer Feststoff Kategorie 1
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Mention de danger
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Conseils de prudence
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P222-Kontakt mit Luft nicht zulassen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Enthält: Hexane, Lithium, (1-methylpropyl), Cyclohexane
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.