Learn More
sec-Butylmethylsulfid, 98 %
21.60 € - 79.36 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 10359-64-5 |
---|---|
Summenformel | C5H12S |
Molekulargewicht (g/mol) | 104.211 |
MDL-Nummer | MFCD00015193 |
InChI-Schlüssel | IJRCRFQMYAJPPO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-methylthio butane, sec-butyl methyl sulfide, butane, 2-methylthio, sulfide, sec-butyl methyl, methyl sec-butyl sulfide, acmc-20ajqw, methyl-sec-butylsulfid, 3-methyl-2-thiapentane, sec-butyl methyl sulfane, 2-methylsulfanyl butane |
PubChem CID | 93062 |
IUPAC-Name | 2-Methylsulfanylbutan |
SMILES | CCC(C)SC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11415047
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21942.06 |
5 g | N/A | ||||||
11425047
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21942.14 |
25 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
10359-64-5 | |
104.211 | |
IJRCRFQMYAJPPO-UHFFFAOYSA-N | |
93062 | |
CCC(C)SC |
C5H12S | |
MFCD00015193 | |
2-methylthio butane, sec-butyl methyl sulfide, butane, 2-methylthio, sulfide, sec-butyl methyl, methyl sec-butyl sulfide, acmc-20ajqw, methyl-sec-butylsulfid, 3-methyl-2-thiapentane, sec-butyl methyl sulfane, 2-methylsulfanyl butane | |
2-Methylsulfanylbutan |
Spezifikation
sec-Butyl methyl sulfide | |
0.824 | |
5°C (41°F) | |
C5H12S | |
MFCD00015193 | |
1730946 | |
IJRCRFQMYAJPPO-UHFFFAOYSA-N | |
2-Methylsulfanylbutan | |
93062 | |
98% |
10359-64-5 | |
116°C to 117°C | |
Unpleasant | |
1.447 | |
UN1993 | |
2-methylthio butane, sec-butyl methyl sulfide, butane, 2-methylthio, sulfide, sec-butyl methyl, methyl sec-butyl sulfide, acmc-20ajqw, methyl-sec-butylsulfid, 3-methyl-2-thiapentane, sec-butyl methyl sulfane, 2-methylsulfanyl butane | |
CCC(C)SC | |
104.211 | |
104.22 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H225
Highly flammable liquid and vapour.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
H225
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen