Learn More
Buerkle™ Verschlusshülsen für Bürkle™ Zone Samplers
Verschlusshülsen aus PP, sterilisierbar, verschließen einzelne Kammern beim Befüllen, Entleeren oder Transportieren. Die Dichthülsen lassen sich leicht aufschieben und rasten automatisch ein.
Marke: Buerkle™ 5317-0010
29.23 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sterilisierbare Verschlusshülsen aus PP, zum Verschließen einzelner Kammern beim Befüllen, Entleeren oder Transportieren. Die Dichthülsen lassen sich leicht aufschieben und rasten automatisch ein. Länge 150 mmSpezifikation
PVC | |
Zonen-Probenehmer | |
50 mm | |
150 mm |