Learn More
BRAND™ Dichtungsring für Exsikkator
Bietet Versiegelung für Exsikkator-Anwendungen.
15.95 € - 18.45 €
Spezifikation
Produkttyp | Dichtungsring für Exsikkator |
---|---|
Anzahl pro Packung | 1 |
Material | Chloroprengummi |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Exsikkatoren |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10568471
|
BRAND™
65824 |
Nenngröße < 250 mm |
18.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10017780
|
BRAND™
65822 |
Nenngröße < 200 mm |
15.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- CR-Konstruktion
- Zur Verwendung mit Exsikkatoren
Spezifikation
Dichtungsring für Exsikkator | |
1 | |
Chloroprengummi | |
Für Exsikkatoren |