Learn More
Buerkle™ X500 Sicherheitsplombe seal-it, rot, LxB 178x30 mm
Alle ansehen Bürkle ProdukteBeschreibung
Rückstellproben haben den Zweck, zu späterem Zeitpunkt eine Vergleichsprobe vorzuzeigen. Der zweifelsfreie Nachweis, dass die Rückstellprobe mit dem Original übereinstimmt, gelingt nur bei eindeutig gekennzeichneten und verplombten Gebinden. Doch das Verplomben ist, mangels Ösen, oft nicht möglich.
seal-it bringt die Lösung! Das seal-it Selbstklebeetikett haftet auf allen herkömmlichen Gebinden. Dank seiner unglaublichen Klebekraft ist es nicht wieder ablösbar.
Wird eine Gebindeöffnung mit dem Etikett verschlossen, kann das Gebinde nicht geöffnet werden, ohne dass dabei das seal-it Etikett zerstört wird. seal-it ist zusätzlich mit mehreren Querperforationen versehen, die bei Manipulation sofort zerreißen wie eine Auto-Vignette.
Mit seal-it können Flaschen, Probenbeutel, Säcke, Warenprobenbeutel, Briefumschläge etc. – im Grunde genommen jedes Gebinde – sicher verplombt werden. seal-it schmiegt sich durch die Aluminiumfolie einfachst jeder Gebindekontur an. Das weiße Beschriftungsfeld von seal-it kann mit allen herkömmlichen Schreibgeräten beschriftet werden mit z.B. Inhaltsangabe, Datum der Probenahme, Name des Probenehmers etc.
- Eindeutige Identifizierung über fortlaufende Nummer
- Integriertes Kontrolletikett mit gleicher Nummer für Begleitpapiere
- Format 178 mm lang, 30 mm breit
- Abreiß-Perforation nach jedem Etikett
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Produkttyp | Sicherheitssiegel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Retentionsproben |
| Enthält | Fortlaufende Nummer, Abreiß-Perforation |
| Menge | 500/Rolle |
| Dimensions (LxW) | 178 x 30 mm |