Learn More
Lonza™ SeaKem™ LE Agarose
Artikelnummer. 11510727
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11510727
Marke: Lonza™ 50005
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Analyse von Nukleinsäuren durch Gelelektrophorese und Blotting.Lonza SeaKem™ LE Agarose wird für die Protein-Gelelektrophorese in Anwendungen wie Ouchterlony- und radialer Immundiffusion (RID) empfohlen.
  • Jedes Gel löst DNA scharf auf und bietet eine konsistente Auflösung von Charge zu Charge
  • Agarose weist keine nachweisbare DNase- oder RNase-Aktivität auf
  • Bildet starke Gele mit niedrigem Hintergrund bei Ethidiumbromid-, SYBR™ Green- oder GelStar™-Färbung
  • Analysenzertifikat liegt vor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Agarose-Gel-Kassette
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ouchterlony und radiale Immundiffusion (RID)
Menge 1 kg