Learn More
SeaKem™ LE Agarose, Lonza™
Ideal für die Routineanalyse von Nukleinsäuren durch Gelelektrophorese und Blotting.SeaKem™ LE Agarose löst DNA scharf auf und bietet eine konsistente Auflösung von Charge zu Charge.
Marke:  Lonza 50004
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11500727
  • 1265.00 € / 500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Für DNA-Analyse/Blotting
  • Molekularbiologische Qualität
  • EEO 0,09 – 0,13
  • Geliertemperatur 36 °± 1,5 °C
  • DNase/RNase-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SeaKem LE Agarose
500 g