Learn More
Macherey-Nagel™ Meeressand
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Typ:
Meeressand
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beim Verpacken einer Säule zur Verwendung in der Niederdruck-Flash-Chromatographie muss der Anwender sicherstellen, dass das Adsorptionsmittel nicht aus der Säule gespült werden kann und dass das Adsorptionsmittel nicht im Eluent suspendiert wird. Meersand wird über und unter dem Silika platziert, um ein stabiles Gelbett zu gewährleisten.
- Vor dem Wasserhahn befindet sich ein wattiertes Glasfaser-Pad, über dem sich eine Schicht Meersand (ca. 0,5–1,0 cm) befindet
- Anschließend wird das trockene Adsorptionsmittel in die Säule verpackt und setzt sich, bis es ein stabiles Gelbett bildet
- Das Silikabett wird mit einer weiteren Schicht Meeressand (ca. 0,5–1,0 cm) bedeckt, um eine Suspension der Silikaoberfläche zu vermeiden
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Meeressand, säuregewaschen und kalziniert |
| Typ | Meeressand |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Niederdruck-Flash-Chromatografie |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Flash-Chromatographiesäule aus Glas |