Learn More
Macherey-Nagel™ Meeressand
Zur Vorbereitung von Säulen für die Verwendung in der Niederdruck-Flash-Chromatographie. Macherey-Nagel™ Meersand ist säuregewaschen sowie kalziniert und in 1 kg-Flaschen erhältlich.
Marke:  Macherey-Nagel™ 727423
48.28 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10219891
  • 56.05 € / 1000 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Beim Verpacken einer Säule zur Verwendung in der Niederdruck-Flash-Chromatographie muss der Anwender sicherstellen, dass das Adsorptionsmittel nicht aus der Säule gespült werden kann und dass das Adsorptionsmittel nicht im Eluent suspendiert wird. Meersand wird über und unter dem Silika platziert, um ein stabiles Gelbett zu gewährleisten.
  • Vor dem Wasserhahn befindet sich ein wattiertes Glasfaser-Pad, über dem sich eine Schicht Meersand (ca. 0,5–1,0 cm) befindet
  • Anschließend wird das trockene Adsorptionsmittel in die Säule verpackt und setzt sich, bis es ein stabiles Gelbett bildet
  • Das Silikabett wird mit einer weiteren Schicht Meeressand (ca. 0,5–1,0 cm) bedeckt, um eine Suspension der Silikaoberfläche zu vermeiden
Spezifikation
Spezifikation
Meeressand, säuregewaschen und kalziniert
Meeressand
Niederdruck-Flash-Chromatografie
Flash-Chromatographiesäule aus Glas