Learn More
Tocris Bioscience™ SEA 0400
Potent Na+/Ca2+ exchanger (NCX) inhibitor.
258.00 € - 942.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Hemmstoff |
---|---|
Zielproteine | Na+/Ca2+ Exchanger |
CAS | 223104-29-8 |
Summenformel | C21H19F2NO3 |
Formelmasse | 371.38g/mol |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18725806
|
Tocris Bioscience™
6164/10 |
10 mg |
258.00 €
10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18779016
|
Tocris Bioscience™
6164/50 |
50 mg |
942.00 €
50 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Potent Na+/Ca2+ exchanger (NCX) inhibitor. Inhibits NCX activity in rat astrocytes, microglia and cultured neurons, canine cardiac sarcolemmal vesicles and rat cardiomyocytes (IC50 values are 5 and 8.3, 33, 90 and 92 nM, respectively). Reduces infarct volumes and exhibits protective effects against myocardial ischemia in rats.Spezifikation
Hemmstoff | |
223104-29-8 | |
371.38g/mol | |
Na+/Ca2+ Exchanger Inhibitors |
Na+/Ca2+ Exchanger | |
C21H19F2NO3 | |
Store at -20°C |
Nur für Forschungszwecke