Learn More
Cytiva SE260/SE250-Ersatzteile für das vertikale Mini-Elektrophoresesystem:Abstandshalter
75.29 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | SE 250, SE 260 vertikales Gelelektrophoresesystem im Mini-Format |
---|---|
Typ | T-förmiger Abstandshalter |
Länge (metrisch) | 1,05 cm |
Produktcode | Marke | Dicke (angloamerikanisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dicke (angloamerikanisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10065794
|
Cytiva
SE2619T-2-1.5 |
0.05 Zoll | 0,15 cm |
75.29 €
2 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10668285
|
Cytiva
SE2619T-2-1.0 |
0,03 in. | 0,1 cm |
75.29 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Spezifikation
SE 250, SE 260 vertikales Gelelektrophoresesystem im Mini-Format | |
T-förmiger Abstandshalter | |
1,05 cm |