Learn More
Micronova™ Spülbürsten
Diese detailorientieren Spülbürsten mit steifen Borsten sind in zwei verschiedenen Ausführungen für die spezifische, gründliche Reinigung von engen Spalten, gerollten Lippen und Geräteecken erhältlich. Hergestellt aus FDA-zugelassenen Materialien.
Marke:  Micronova™ BRWH-74
23.94 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12755755
  • 25.90 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Micronova Spülbürste und Detailspülbürste bestehen aus FDA-zugelassenen Materialien und reißen oder splittern nicht während der Verwendung. Die Spülbürste verfügt über einen 8 Zoll großen, bügelförmigen Kunststoffblock mit einem bequemen, gebogenen Griff, der die Hände vor Metallkanten schützt. Die steifen Polyester-Borsten, die in einem flachen, V-förmigen Muster angeordnet sind, sorgen für maximalen Oberflächenkontakt. Die Detailspülbürste ist eine 7 Zoll große, zahnbürstenförmige Bürste mit steifen Nylonborsten und einem Kunststoffgriff.
  • Detailorientierte Spülbürste
  • Entwickelt für enge Spalten, gerollte Lippen und Geräteecken
  • Spülbürste (BRWH-05): gebogener Griff mit steifen Polyester-Borsten
  • Detailspülbürste (BRWH-74): zahnbürstenförmig mit steifen Nylonborsten
  • FDA-konforme Basis und Borsten
Spezifikation
Spezifikation
Detail-Schrubberbürste
Kunststoff
Nicht autoklavierbar
Weiß
1,3 cm
Spülbürste für die gründliche Reinigung von engen Spalten, gerollten Lippen und Geräteecken
17,8 cm
0,5 in.
Nylon
Unsteril
Bei Umgebungstemperatur verwahren
0,5 Zoll
Nein
7 in.
Chemikalien
1,3 cm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer048232-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/02/2025 Catalog NumberBRWH-74
Chargennummer047923-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/02/2025 Catalog NumberBRWH-74
Chargennummer046903-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/12/2024 Catalog NumberBRWH-74
Chargennummer046123-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog NumberBRWH-74
Chargennummer045740-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/11/2024 Catalog NumberBRWH-74
Name des Produkts
Micronova™ Spülbürsten > Detailspülbürste: zahnbürstenförmig, steife Nylonborsten, Kunststoffgriff 7 in.