Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Schraubgewinderöhrchen mit NS-Konus
Aus Borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Schraubgewinderöhrchen mit NS-Konus sind ideal für Zellkulturen im Labor.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 01312524
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Gemäß DIN 12257 und zusätzlich zur Norm
- Mit DIN-Gewinde (GL) und Konus (NS)
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Borosilikatglas | |
1 | |
25 |