Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Schraubgewinderöhrchen für Glasbläser
Aus Borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Schraubgewinderöhrchen für Glasbläser weisen eine hohe Beständigkeit gegen Thermoschock und chemische Korrosion auf. Das Rohr in Kombination mit Kunststoffeinsätzen erzeugt eine enge Verbindung zu einem geraden Rohr.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 01300032
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Gemäß DIN 12216 und zusätzlich zur Norm
- Mit DIN-Gewinde (GL)
- Material: DURAN™
Spezifikation
DIN 12216 | |
DURAN™ Borosilikatglas | |
2.0 mm | |
32 |
28 mm | |
140 mm | |
10 |