Learn More
Lenz Laborglasintrumente Schraubgewinderöhrchen für Glasbläser
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 01300045
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10048440
  • 166.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 25-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12216 und zusätzlich zur Norm
  • Mit DIN-Gewinde (GL)
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
40 mm
2,3 mm
45 GL
Borosilikatglas (3.3)
10/Packung