Learn More
DWK Life Sciences Schraubflasche Vierkant, Kalk-Soda-Glas, Weithals, DIN-Gewinde, niedrige Form
56.39 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Description
Vierkantflasche aus Kalk-Soda-Klarglas (Typ 3) mit weitem Hals.
- Ergonomische Handhabung, hohe Standsicherheit und gute Stapelbarkeit durch kantige Form
- Leichter Zugang zum Flascheninhalt durch den breiten Durchmesser des Flaschenhalses
Spécification
Kapazität (metrisch) | 250 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufbewahren von Proben und Reagenzien; Probenentnahme; Transport und Versand |
Material | Kalknatronglas |
Menge | 10 St./Packung |
Gewindegröße (metrisch) | GL 45 |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Durchmesser (metrisch) | 64 mm |