Learn More
DWK Life Sciences Schraubflasche Vierkant, Kalk-Soda-Glas, Weithals, DIN-Gewinde, niedrige Form
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Description
Vierkantflasche aus Kalk-Soda-Klarglas (Typ 3) mit weitem Hals.
- Ergonomische Handhabung, hohe Standsicherheit und gute Stapelbarkeit durch kantige Form
- Leichter Zugang zum Flascheninhalt durch den breiten Durchmesser des Flaschenhalses
Specifications
Specifications
Kapazität (metrisch) | 500 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufbewahren von Proben und Reagenzien; Probenentnahme; Transport und Versand |
Material | Kalknatronglas |
Menge | 10 St./Packung |
Gewindegröße (metrisch) | GL 54 |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Durchmesser (metrisch) | 76 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences Schraubflasche Vierkant, Kalk-Soda-Glas, Weithals, DIN-Gewinde, niedrige Form >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction