Learn More
DWK Life Sciences Schraubflasche Vierkant, Kalk-Soda-Glas, Weithals, DIN-Gewinde, niedrige Form
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Beschreibung
Vierkantflasche aus Kalk-Soda-Klarglas (Typ 3) mit weitem Hals.
- Ergonomische Handhabung, hohe Standsicherheit und gute Stapelbarkeit durch kantige Form
- Leichter Zugang zum Flascheninhalt durch den breiten Durchmesser des Flaschenhalses
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 50 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von Proben und Reagenzien; Probenahme; Transport und Versand |
Material | Kalknatronglas |
Menge | 10 St./Packung |
Gewindegröße (metrisch) | GL 32 |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Durchmesser (metrisch) | 48 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Schraubflasche Vierkant, Kalk-Soda-Glas, Weithals, DIN-Gewinde, niedrige Form >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur