Learn More
DWK Life Sciences Schraubflasche Vierkant, Kalk-Soda-Glas, Enghals, DIN-Gewinde, hohe Form
43.67 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Beschreibung
Vierkantflasche aus Kalk-Soda-Klarglas (Typ 3) mit engem Hals.
- Ergonomische Handhabung, hohe Standsicherheit und gute Stapelbarkeit durch kantige Form
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 100 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufbewahren von Proben und Reagenzien; Probenentnahme; Transport und Versand |
Material | Kalknatronglas |
Menge | 10 St./Packung |
Gewindegröße (metrisch) | GL 32 |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Durchmesser (metrisch) | 49 mm |