Learn More
DWK Life Sciences Schraubflasche Vierkant, Braun, Kalk-Soda-Glas, Enghals, DIN-Gewinde, hohe Form
Vierkant Enghals-Flasche aus Kalk-Soda-Braunglas.
60.22 € - 173.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufbewahrung lichtempfindlicher Materialien; Transport und Versand lichtempfindlicher Materialien |
---|---|
Material | Kalknatronglas |
Menge | 10 St./Packung |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11742025
|
DWK Life Sciences
238162453 |
100 mL |
60.22 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11742055
|
DWK Life Sciences
238163655 |
250 mL |
101.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11752055
|
DWK Life Sciences
238164454 |
500 mL |
90.10 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11762055
|
DWK Life Sciences
238165459 |
1000 mL |
173.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Vierkantflasche aus Kalk-Soda-Braunglas (Typ 3) mit engem Hals.- UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag
- Ergonomische Handhabung, hohe Standsicherheit und gute Stapelbarkeit durch kantige Form
Spezifikation
Aufbewahrung lichtempfindlicher Materialien; Transport und Versand lichtempfindlicher Materialien | |
Kalknatronglas | |
10 St./Packung | |
Nicht autoklavierbar |