Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen mit Gewindehals, 18-400-Gewinde, Glas, transparent
Für Lagerzwecke.
46.65 € - 54.05 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Glas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung |
Flaschenhalstyp | Schraube |
Verpackungsart | CleanPack, Polypropylen-Box |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12990951
|
Fisherbrand™
18 09 0864 |
21.2 ml |
46.65 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10023672
|
Fisherbrand™
18 09 1704 |
17.4 ml |
54.05 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Glas der 1. hydrolytischen Klasse
- Durchsichtig
- Flacher Boden
Spezifikation
Durchsichtig | |
Lagerung | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
Flachboden | |
ND18 |
Glas | |
Schraube | |
800 μl | |
100 | |
Nein |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fläschchen mit Gewindehals, 18-400-Gewinde, Glas, transparent