Learn More
BOLA Screw-In Tube Fittings
Click to view available options
Gewindegröße:
G 1/2
G 1/4
G 1/8
NPT 1/2
NPT 3/8
NPT 1/4
NPT 1/8
Durchmesser (metrisch):
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Straight tube fitting made of PTFE with nuts made of glass-fibre reinforced PTFE and a screw-in thread (either NPT or G). Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Gesamtlänge (metrisch) | 46 mm |
| Gewindegröße | NPT 3/8 |
| Farbe | White |
| Flexibility | Rigid |