Learn More
Kautex™ Schraubverschlüsse
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet eine hervorragende chemische Beständigkeit. Die beständigen Kautex™ Schraubverschlüsse sind für Kautex™ Weithalsflaschen aus HDPE konzipiert.
1.40 € - 59.50 €
Especificaciones
Farbe | Blau |
---|---|
Enthält | Originalitätsring und Konusdichtung |
Produkttyp | Schraubverschluss |
Código de producto | Marca | Durchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Durchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12408641
|
Kautex™
2000976304 |
28 mm | 50 ml-Flasche |
1.60 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11900487
|
Kautex™
2000073826 |
32 mm | 100 ml-Flasche |
59.50 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10242833
|
Kautex™
2000076306 |
45 mm | 250/350 ml-Flasche |
1.40 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10095851
|
Kautex™
2000073775 |
80 mm | 1500/2500/4000 ml-Flasche |
2.85 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Descripción
- UN-Zulassung für Feststoffe, wenn Verschlüsse mit zugehörigen Flaschen verwendet werden
- Manipulationssicherer Ring
- Konische Versiegelung sorgt für auslaufsicheren Verschluss
- Lieferbar für Flaschen mit Kapazitäten von 50 bis 4000 ml
Especificaciones
Blau | |
Originalitätsring und Konusdichtung | |
Schraubverschluss |