Learn More
Thermo Scientific™ Septumfläschchen mit Schraubverschluss
Artikelnummer. 11547340 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3,5 ml
7 ml
Packungsgröße:
72 Stück
Artikelnummer. 11547340
Marke: Thermo Scientific™ TS13019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für ein praktisches, vielseitiges und kostengünstiges Fläschchen- und Verschlusssystem wählen Sie Thermo Scientific™ Septumfläschchen mit Schraubverschluss.
Für ein praktisches, vielseitiges und kostengünstiges Fläschchen- und Verschlusssystem wählen Sie Thermo Scientific™ Septumfläschchen mit Schraubverschluss. Diese aus autoklavierbarem Borosilikatglas und mit einem breiten Sortiment an Spezialverschlüssen und Zubehör erhältlichen Fläschchen sind ideal für die Probenahme und kleine Derivatisierungsreaktionen für die Verwendung mit automatisiertem Gas (GC) und Flüssigchromatographie (LC) sowie für die Lagerung von Reagenzien und Standards unter vollständiger Abdichtung mit sofortigem Zugriff auf die Spritze. Die strapazierfähige Box mit Fächern und Klappdeckel sorgt für leichten Zugriff auf Fläschchen, Kappen und Septen und bietet eine praktische Lösung zur Probenlagerung. Klare und bernsteinfarbene Fläschchen sind erhältlich.
Anwendungen
Das 40 ml klare oder bernsteinfarbene Fläschchen mit einer Thermo Scientific Scheibe eignet sich für die diskrete Wasserprobenahme gemäß US EPA 40 CFR Abschnitte 136 und 141.
Die Klar- und Braunglasfläschchen (1,5 ml) passen für GC- und LC-Autosampler, die Standardfläschchen mit Maßen von 12– 32 mm verwenden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 3,5 ml; durchsichtig
Farbe Transparent
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 3,5 ml
Gesamtvolumen (metrisch) 3,5 ml
Verschlusstyp Schraubverschluss
Verschlussgröße 13-425
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Höhe (metrisch) 45 mm
Produkttyp Septumfläschchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.