Learn More
Thermo Scientific™ Schraubverschlüsse für Mikrozentrifugenröhrchen
Gewährleisten auch unter anspruchsvollen Bedingungen Auslaufsicherheit; diese Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschlüssen und O-Ringen sind für die sichere kurzfristige Lagerung bei niedrigen Temperaturen optimiert.
Marke: Thermo Scientific™ 3471TW
Beschreibung
Verhindern von Leckagen unter anspruchsvollen Bedingungen mit Thermo Scientific™ Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss und O-Ring-Dichtung für eine sichere Versiegelung. Diese autoklavierbaren Schraubverschlüsse sind für eine sichere kurzfristige Lagerung bei niedrigen Temperaturen optimiert und in verschiedenen Farben erhältlich und Ihren wissenschaftlichen Experimenten angepasst.
Nicht steril ist frei von RNase/DNase, DNA, Pyrogen & EndotoxinSteriler E-Strahl ist frei von RNase/DNase, DNA, Pyrogen, Endotoxin, ATP, PCR-Inhibitor
100 % reines Polypropylen-Harz speziell ausgewählt für hohe Klarheit und biologische Applikationen
O-Ring Design, Stärke und Materialauswahl wurden optimiert und bieten Schutzfunktionen für maximale Abdichtung, biologische Interaktion und Temperaturbeständigkeit. Der schwarze O-Ring besteht aus EPDM.
Gerändelte Kappen verbessern die Griffsicherheit beim Öffnen und Schließen des Röhrchens
Mattiertes Kappen-Beschriftungsfeld für einfache Produktkennzeichnung und -identifizierung
Farbige Kappen in verschiedenen Farboptionen erhältlich, ideal zum Trennen, Codieren und Nachverfolgen von Proben. Braune Kappen, ideal für UV-Schutz von 1.22 % Transmission zwischen 220 und 500 nm
Angebundene Kappen bleiben mit dem Röhrchen verbunden, sind jedoch ist für eine bequeme Handhabung vollständig drehbar – der angebundene Schraubverschluss ist die ideale Lösung, wenn es wichtig ist, ein Röhrchen stets mir derselben Kappe zu verwenden. Nicht-anhängende Kappen erhältlich
RCF Bereich von 18,000 bis 25,000 x g
Temperaturbereich -80 °C bis +95 °C. Kurzzeitlagerung bei -80 °C, -20 °C, in Trockeneis und auf nassem Eis. Kurzzeitlagerung in der Dampfphase LN2 und geeignet für Schockgefrieren durch schnelles Eintauchen in LN2
Drehmoment Manuelles/Hand-Drehmoment: Standard: 0.125 lbsf.in bis 2.5 lbsf.in; Metrisch: 1.412 Ncm bis 28.24 Ncm.
Drehmoment Drehmomentnorm für Automatisiert/Roboter: 1.312 lbsf.in bis 2.5 lbsf.in; Metrisch: 14.83 Ncm bis 28.24 Ncm
Spezifikation
Tether Screw Cap with O-ring | |
Polypropylene, Ethylene Propylene | |
500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag. | |
Geringe Nukleinsäure- und Proteinbindung und geringe Enzymimminhibition | |
Kühllagerung: -80 bis +95 °C. Flüssiger Stickstoff: Kurzfristige Dampfphase und Schockgefrieren zulässig, nicht empfohlen für die Lagerung in LN2 | |
25,000 x g |
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Nicht steril, frei von: RNase/DNase, Human- und Maus-DNA, Pyrogen und Endotoxin, ATP, PCR-Inhibitoren | |
Manuelles/Hand-Drehmoment:Standard:0,125 bis 2,5 lbsf.in; metrisch:1,412 bis 28,24 Ncm.Drehmomentnorm für Automatisiert/Roboter:1,312 bis 2,5 lbsf.in; metrisch:14,83 bis 28,24 Ncm | |
Unsteril | |
PCR-fähig |
Mikroröhrchen mit Schraubverschluss und Verschlusskappen sind nicht zum Autoklavieren empfohlen.Sterile Optionen lieferbar.
Nicht zum Eintauchen und Lagern in der Flüssigphase von LN2vorgesehen.