Learn More
Gosselin™ Probenschöpfer mit Schraubverschluss und abnehmbarem Stiel
Sorgenfreies Eintauchen. Gosselin™ Schraubverschlusskellen mit abnehmbarem Griff verhindern Verschütten durch Schraubverschlüsse und abnehmbaren Stiel.
Marke: Gosselin™ TAT53C-01
279.18 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Blaue Behälter aus Polypropylen
- Abnehmbarer Griff
- Stoßfest
- Einzeln verpackt in Schnellverschlussbeuteln mit Manipulationssiegel
- Daten zur Rückverfolgbarkeit auf jedem Beutel
- Steriler SAL-Wert 10-3
Spezifikation
Polypropylen | |
SAL 10 - 3 | |
52 mm | |
305 mm einschließlich Behälter |
180 mL | |
Blau | |
102 mm |