Learn More
Ohaus™ Schraubverschluss, 250 ml-Rackadapter, Frontier™ R-S4x250/4MI Ausschwingrotoren
Sichere Versiegelung des Zentrifugenbechers und Schutz der Zentrifuge vor verschütteten Flüssigkeiten.
Marke: Ohaus™ 30314901
80.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23274" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Geeignet für den Einsatz mit 250 ml-Rackadapter für Frontier™ R-S4x250/MI Ausschwingrotoren
- Erfordert O-Ringe für 250 ml-Becherkappen
Spezifikation
250 ml Rackadapter für Frontier™ R-S4x250/4MI Ausschwingrotoren, O-Ringe | |
Schraubverschluss, Gestell mit 250 ml-Rotor, 2/Packung |