Learn More
Fisherbrand™ Schraubverschlüsse
Click to view available options
Verschlussgröße:
GL25
GL32
Description
- Mit PTFE-beschichteter Silikondichtung
- Gemäß DIN 168
- Auslaufsicher mit ausgezeichneter Beständigkeit
Specifications
Specifications
Material | PBT |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Probenaufbewahrungsflaschen mit Schraubverschluss |
Verschlussauskleidung | Silikondichtung |
Verschlussgröße | GL32 |