Learn More
Agilent BioTek Scratch-Assay-App
Bietet eine einfache Schnittstelle für Arbeitsabläufe mit Zellmigrationsassays, von der kinetischen Erfassung bis hin zur vollständigen Analyse. Vordefinierte Protokolle für 24- und 96-Well-Mikrotiterplatten sind verfügbar. Die kundenspezifische Programmierung ist schnell und einfach.
Marke: Agilent BioTek 1750011
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Bietet einen reibungslosen, integrierten Arbeitsablauf für die kinetische Bilderfassung und eine leistungsstarke Analyse von Wundheilungsassays, die mit einem Agilent BioTek Lionheart automatischen Mikroskop oder einem Cytation Zellbildgebungs- und Multifunktionslesegerät durchgeführt werden
- Die Scratch Assay App und das AutoScratch Wound Making Tool sind entscheidende Komponenten des neuen Scratch Assay Starter Kits, das die Zellmigration und Wundheilungsassays automatisiert
- Einfache Installation und Implementierung
- Vordefinierte Protokolle für 24- und 96-Well-Mikrotiterplatten
- Automatische Belichtung und leistungsstarke Bildverarbeitungswerkzeuge
- Automatische Statistikberechnungen: Wundbreite, % Konfluenz, maximale Heilungsrate
- Für wiederholbare, konsistente Kratzer und einen vollständigen Arbeitsablauf für Zellmigrations-Assays sollten Sie das Scratch Assay Starter Kit in Betracht ziehen
Spezifikation
Scratch Assay Starterkit (1750012) | |
Wundheilungsassays und Zellmigrationsassays | |
Software |