Learn More
OHAUS™ Scout™ STX Tragbare Präzisionswaagen
Hohe Wiegegeschwindigkeit und hohe Auflösung ermöglichen wiederholbare und zuverlässige Ergebnisse. OHAUS Scout SKX Tragbare Präzisionswaagen eignen sich optimal für anspruchsvolle Unterrichtsverfahren.
Marke: OHAUS™ 30253075
557.11 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21987" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Aufbau- ABS-Gehäuse
- Äußerst robuste Edelstahlschale und eine stoßbeständige Schalenstütze aus Kunststoff
- Während des Betriebs austauschbare Abdeckung
- Großes LCD mit heller Hintergrundbeleuchtung: 6 Ziffern, 7 Segmente mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung
- Verbessert die Lesbarkeit bei schlechter Beleuchtung und macht es einfacher, Ergebnisse über den Tisch oder Labortisch zu sehen
- Kurze Stabilisierungszeit von nur einer Sekunde erhöht die Effizienz im Unterrichtsraum
- Vier-Tasten-Betrieb
- Integrierter, überlegener Schutz vor Überladung schützt die Waage in anspruchsvollen Unterrichtsumgebungen
- Platzsparendes Design für eine stapelbare Aufbewahrung
- Kalibrierung: Durch den Anwender wählbarer, externer Bereich oder Linearitätskalibrierung/digital mit externem Gewicht
- Integrierte Transportsperre schützt die Wägezelle vor Schäden während der gestapelten Aufbewahrung und des Transports
- Menüsperrschalter, um die Waage in einer bestimmten Konfiguration zu sperren
- Integrierte Sicherheitsschlitz schützt vor Diebstahl
- Integrierter Unterflurwägehaken für Wägeanwendungen unter der Waage
- Abnehmbare Wägeplattform aus Edelstahl
- Stabilitätsanzeige
- Anzeigen für unterbeladenen Zustand
- Anzeige bei niedrigem Batteriestand
- Automatisches Abschalten
- AC-Adapter (im Lieferumfang enthalten), Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Mehrere Konnektivitätsoptionen für das Datenprotokollieren und die Kommunikation
- Optional: RS232, USB-Host, USB-Gerät, Bluetooth™ oder Ethernet
- Einfach zu entfernendes, oberes Abdeckungsteil
- Dient als Windschutzring, der die Wägeoberfläche stabil in rauen Umgebungen hält, während die Wiegegeschwindigkeit beibehalten wird
- Wiegen: Bestimmt das Gewicht des Objekts auf der Schale in der ausgewählten Messeinheit.
- Dichtebestimmung: Bestimmt die Dichte von Feststoffen oder Flüssigkeiten. Mit dem integrierten Unterflurwägehaken ist es möglich, Relative-Dichte-Tests an Objekten durchzuführen, die nicht einfach in die Wägeschale gelegt werden können.
- Mol-Wiegen: Misst das Gewicht einer Probe und rechnet es automatisch in Mol um.
Zertifizierungen
OIML F2 oder ASTM Klasse 4
Compliance
- Produktsicherheit: IEC/EN 61010-1; UL-Standard Nr. 61010-1
- Elektromagnetische Verträglichkeit: IEC/EN 61326-1 Klasse B
Spezifikation
OIML F2 oder ASTM Klasse 4 | |
2,2 kg | |
g, kg, N, oz, lb, lb:oz | |
0,03 g | |
SKX2202 | |
0,02 g | |
10 °C bis 40 °C | |
Tragbare Präzisionswaage | |
22,4 x 20,2 x 5,4 cm | |
140 mm | |
AC-Adapter (enthalten) oder 4 AA-Batterien (nicht enthalten) |
RS-232, USB-Host, USB-Gerät, Ethernet oder Bluetooth | |
0,01 g | |
Allgemeines Wägen, Klassenzimmer | |
ABS-Kunststoff, Edelstahl | |
Rechteckig | |
1,5 s | |
2000 g, M1 | |
Wiegen, Dichtebestimmung, Mol-Wiegen | |
170 mm | |
1 kg |