Learn More
Ohaus™ Feuchtebestimmer MB23
Das MB23 ermöglicht eine präzise Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einem großen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, Standard RS232-Anschluss, 110 g Kapazität mit einer Lesbarkeit von 0.01 g/0.1 % und einem nicht aus Glas bestehenden Infrarot-Heizelement bietet das MB23 Feuchtigkeitsanalysen für jedes Budget
Marke:  Ohaus™ 80252470
948.75 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11854411
  • 1590.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das MB23 ermöglicht eine präzise Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Er bietet zuverlässige, genaue Ergebnisse für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine untrügliche Erwärmung erfordern.
  • Metallische Ummantelung: Infrarot-Heizelement ohne Glas zum Trocknen von Proben
  • Anwenderfreundlich: Helle LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und einfache Einrichtung mit einer Taste und Menünavigation
  • Kompakt: Dank der geringen Stellfläche (17x13 x28 cm) passt das Gerät nahtlos in die meisten Arbeitsbereiche
  • Einfach zu reinigende Heizkammer: Gewährleistet Probenintegrität, ideal für häufige Verwendung, kostengünstige Wartung
  • Flexible Leistung: Liefert genaue Ergebnisse bei 0.1 % Ablesbarkeit
  • Neudefinierender Wert: Bietet Feuchtigkeitsanalyse für jedes Budget
  • Infrarot-Heizung: Ideal für Textilien, Abwasser, Keramik, Lebensmittel und andere Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RS232 (mitgeliefert)
110 g
0,01 g, 0,1 %
Prozentuale Feuchtebestimmung, Prozentuale Feststoffbestimmung, Wägen
0
0,5 g
Rund
3 bis 20 g typisch
50°C bis 160°C,
Gramm
280,00 x 165,00 x 127,000 mm
280,00 mm
165,00 mm
127.000 mm
280,00 mm
2,3 kg
Feuchtebestimmer, MB23
Hintergrundbeleuchtetes LCD
Infarierte Heiztechnik
Netzadapter, 50 Probenschalen, Schutzhülle
ABS-Gehäuse, Metallschalenhalterung/Pan Handler
MB23
0,002000 g
3 s
Infrarot-Feuchtigkeitsmessgerät
28 x 17 x 13 cm
11,00 in.
6,50 in.
5,00 in.
11,00 in.
90 mm
100/240 V 50/60 Hz