Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12671376
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Packungsgröße:
6 Rollen
Artikelnummer. 12671376
Marke: Kimberly-Clark™ 6658
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Platzsparende, weiße, 1-lagige Scott™
  • Durch das kompakte Slimroll™-Design enthält eine Rolle mehr Papierhandtücher, was Platz spart und die Befüllungsintervalle verlängert
  • Besonders saugfähig dank AIRFLEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Handtuch
Länge (angloamerikanisch) 1.47 ft.
Länge (metrisch) 45 cm
Breite (angloamerikanisch) 15.5 in.
Breite (metrisch) 200 mm
Material AIRFLEX™ Gewebe
Flächengewicht 5.94 kg (13.068 lbs.)
Zertifizierung/Konformität ISO 14001, ISO 9001
Farbe Blau
Abmessungen (L x B) 165 m x 200 mm
Format Rolle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittelnahe Bereiche und hoch frequentierte Waschräume in Büros und Hotels
Zur Verwendung mit (Geräte) Aquarius™ Spender für gefaltete Handtücher
Verpackungsmenge 6/Pckg.
Lage 1-lagig