Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ Examination Couch Paper
Artikelnummer. p-200080453
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
44.4 x 52 cm
38.4 x 41.4 cm
Packungsgröße:
1 Rollen
6 Rollen
Artikelnummer. 12600543
Marke: Kimberly-Clark Professional™ 7160
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Economic and portable, lightweight roll. Scott™ Essential™ Examination Couch Paper ideal for protecting couches in the healthcare industry.
  • Ideal zum Schutz von Ärzteliegen und zur Aufrechterhaltung höchster Hygienestandards im Gesundheitswesen
  • Leichte, gut transportable Rollen
  • Die Liegenabdeckungen sind weich, saugfähig, reißfest und haltbar
  • Praktisch und kostengünstig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Papierwischtücher
Farbe Weiß
Material Verpackte Rolle
Abmessungen (L x B) 38.4 x 41.4 cm
Einwegprodukt Single-use
Format Wrapped Roll
Länge (angloamerikanisch) 14.976 Zoll
Länge (metrisch) 38.4 cm
Breite (angloamerikanisch) 15.4 in.
Breite (metrisch) 39 cm