Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Packungsgröße:
12 Rollen
12 Stück
Beschreibung
- Kosteneffizienter Schutz
- Ideal zum Schutz von Ärzteliegen und zur Aufrechterhaltung höchster Hygienestandards im Gesundheitswesen.
- Leichte, gut transportable Rollen
- Kombinierbar mit dem Scott™
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Couch Cover |
| Farbe | Weiß |
| Material | Paper |
| Sterilität | Unsteril |
| Abmessungen (L x B) | 38 x 51 cm |
| Format | Roll |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spender 7056 |
| Länge (angloamerikanisch) | 15 in. |
| Länge (metrisch) | 38 cm |
| Lage | 1-lagig |
| Mehr anzeigen |