Learn More
3M™ PP Verpackungsklebeband 3739
Das 3M™ Premium-Verpackungsklebeband 3739 ist ein leistungsstarkes Verpackungsklebeband, das sich geräuscharm abwickeln lässt.
Marke: 3M™ 7000095403
16.10 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21640" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.41500kg
Beschreibung
- Wiederholtes Verschließen und Verpacken von schweren Gütern mit hohem Wert
- Zuverlässiges Verpackungsklebeband für mittelschwere bis schwere Verpackungsanwendungen
- Hohe Soforthaftung und Scherfestigkeit an Faserplatten
- Zum Verschließen von Hartfaserkarton-Boxen mit nur einem Streifen
- Gutes Leistungsverhalten bei allen Temperaturen, die normalerweise bei verpackten Produkten in Versand- und Lagerungsumgebungen auftreten
- Qualitätsklebeband zum Verschließen von Kartons
- Das Klebeband ist auch bei grober Handhabung bruchfest und absorbiert Stöße
Spezifikation
Schmelzklebstoff | |
Klebeband | |
66 m x 50 mm | |
2 in. |
Durchsichtig | |
Klebeband | |
72,18 yd. |