Learn More
SCLY Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
221.00 € - 305.00 €
Spezifikation
Antigen SCLY
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18665282
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-97263-100ul
100 μg
305.00 €
100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18698644
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-97263-50ul
50 μg
221.00 €
50 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
SCLY Polyclonal antibody specifically detects SCLY in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
SCLY
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
EC 4.4.1.16, SCLhSCL, selenocysteine lyase
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SCLY fragment.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.0)
51540
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCLY Antibody, Novus Biologicals™