Learn More
Kartell™ Szintillationsfläschchen
Dicke Wände minimieren Verluste von Lösungen. Kartell™ Szintillationsfläschchen sind mit allen Flüssigkeits-Szintillationszählern kompatibel.
Marke: Kartell™ 0093400
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bruchfest
- In Makro- und in Minigrößen lieferbar
- Schraubverschlüsse im Lieferumfang
- CE-Kennzeichnung, IVD-zugelassen
Spezifikation
Durchscheinend | |
Polyethylen | |
Polypropylen | |
52,5 mm |
13,71 mm | |
4 ml | |
Schraubverschluss |