Learn More
Kartell™ Szintillationsfläschchen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
4 ml
20 ml
Außendurchmesser (metrisch):
13,71 mm
26,5 mm
Höhe (metrisch):
52,5 mm
57,5 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
Description
- Bruchfest
- In Makro- und in Minigrößen lieferbar
- Schraubverschlüsse im Lieferumfang
- CE-Kennzeichnung, IVD-zugelassen
Specifications
Specifications
| Farbe | Durchscheinend |
| Außendurchmesser (metrisch) | 26,5 mm |
| Material | Polyethylen |
| Volumen (metrisch) | 20 ml |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Höhe (metrisch) | 57,5 mm |