Learn More
Eppendorf™ Kolbenklammern für Laborschüttler
Für den Einsatz mit den Schüttlern New Brunswick Innova™, I-Series™ und Excella™. Die einteilige Konstruktion der Eppendorf™ Scientific Schüttelkolbenklammern aus Edelstahl gewährleistet zusätzliche Festigkeit und Sicherheit.
Marke: Eppendorf™ ACE-3000S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Stainless-steel construction (not spot welded or riveted) for added strength and safety.
- Clamps 2 L and above come with an extra girdle for added security when agitating flasks at high speeds.
- Comes complete with required screws, and are fitted with coiled wire springs for added stability at elevated speeds.
Spezifikation
3-l-Erlenmeyerkolben | |
Stainless Steel | |
189 x 112 mm |
Klemme | |
189 mm |