Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk-Röhrchen mit NS-Absperrhahn
Stickstoffröhrchen (Schlenk-Röhrchen) mit konischer Schliffverbindung und NS-Absperrhahn
Marke: Lenz Laborglasintrumente™ 03370228
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit konischer Schliffverbindung und NS-Absperrhahn
- Material: DURAN™
Spezifikation
50 mL | |
Duran Glas | |
Mittelhals - Konus 14/23, Ventilbohrung - 2,5 mm | |
1 |