Spezifikation
Chemischer Name oder Material | SCH772984. |
CAS | 942183-80-4 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Menge | 100 mg |
Summenformel | C33H33N9O2 |
Formelmasse | 587,68 |
InChI-Schlüssel | HDAJDNHIBCDLQF-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | O=C(CN1CCC(C1)C(=O)NC1=CC=C2NN=C(C2=C1)C1=CC=NC=C1)N1CCN(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=NC=CC=N1 |
IUPAC-Name | 1-(2-oxo-2-{4-[4-(pyrimidin-2-yl)phenyl]piperazin-1-yl}ethyl)-N-[3-(pyridin-4-yl)-1H-indazol-5-yl]pyrrolidine-3-carboxamide |
Molekulargewicht (g/mol) | 587.69 |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals SCH772984, 95% >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur